Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LIM domain-binding protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LIM domain-binding protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6290-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16042220
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001073583.1
LIM domain-binding protein 1
Research Use Only
LDB3
Recombinant Protein
E. coli
MSYSVTLTGP GPWGFRLQGG KDFNMPLTIS RITPGSKAAQ SQLSQGDLVV AIDGVNTDTM THLEAQNKIK SASYNLSLTL QKSKRPIPIS TTAPPVQTPL PVIPHQKVVV NSPANADYQE RFNPSALKDS ALSTHKPIEV KGLGGKATII HAQYNTPISM YSQDAIMDAI AGQAQAQGSD FSGSLPIKDL AVDSASPVYQ AVIKSQNKPE DEADEWARRS SNLQSRSFRI LAQMTGTEFM QDPDEEALRR SRERFETERN SPRFAKLRNW HHGLSAQILN VKS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
11155
10 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 6
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol