Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Laminin subunit beta-2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Laminin subunit beta-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002283.3 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3913 |
Nombre | Laminin subunit beta-2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16086461
|
enQuireBio™
QP8788-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16006471
|
enQuireBio™
QP8788-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16096461
|
enQuireBio™
QP8788-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16016471
|
enQuireBio™
QP8788-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16026471
|
enQuireBio™
QP8788-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16036471
|
enQuireBio™
QP8788-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_002283.3 | |
Laminin subunit beta-2 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3913 | |
Research Use Only | |
LAMB2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
PDSIEMVATR VLELSIPASA EQIQHLAGAI AERVRSLADV DAILARTVGD VRRAEQLLQD ARRARSWAED EKQKAETVQA ALEEAQRAQG IAQGAIRGAV ADTRDTEQTL YQVQERMAGA ERALSSAGER ARQLDALLEA LKLKRAGNSL AASTAEETAG SAQGRAQEAE QLLRGPLGDQ YQTVKALAER KAQGVLAAQA RAEQLRDEAR DLLQAAQDKL QRLQELEGTY EENERALESK AAQLDGLEAR MRSVLQAINL QVQIYNTCQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |