Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Laminin subunit beta-2 Protein
Código de producto. 16036471
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16036471 50 μg 50 microgramos
16096461 10 μg 10 microgramos
16086461 100 μg 100 microgramos
16016471 200 μg 200 microgramos
16026471 500 μg 500 microgramos
16006471 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16036471
Proveedor: enQuireBio™ QP8788ec50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Laminin subunit beta-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_002283.3
ID de gen (Entrez) 3913
Nombre Laminin subunit beta-2 Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen LAMB2
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia PDSIEMVATR VLELSIPASA EQIQHLAGAI AERVRSLADV DAILARTVGD VRRAEQLLQD ARRARSWAED EKQKAETVQA ALEEAQRAQG IAQGAIRGAV ADTRDTEQTL YQVQERMAGA ERALSSAGER ARQLDALLEA LKLKRAGNSL AASTAEETAG SAQGRAQEAE QLLRGPLGDQ YQTVKALAER KAQGVLAAQA RAEQLRDEAR DLLQAAQDKL QRLQELEGTY EENERALESK AAQLDGLEAR MRSVLQAINL QVQIYNTCQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.