Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human L2HGDH, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) L2HGDH, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_079160.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 79944 |
Nombre | L2HGDH, mitochondrial Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16002481
|
enQuireBio™
QP8068-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16022481
|
enQuireBio™
QP8068-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16012481
|
enQuireBio™
QP8068-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16032481
|
enQuireBio™
QP8068-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16042481
|
enQuireBio™
QP8068-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16052481
|
enQuireBio™
QP8068-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_079160.1 | |
L2HGDH, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
79944 | |
Research Use Only | |
L2HGDH | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VIVGGGIVGL ASARALILRH PSLSIGVLEK EKDLAVHQTG HNSGVIHSGI YYKPESLKAK LCVQGAALLY EYCQQKGISY KQCGKLIVAV EQEEIPRLQA LYEKGLQNGV PGLRLIQQED IKKKEPYCRG LMAIDCPHTG IVDYRQVALS FAQDFQEAGG SVLTNFEVKG IEMAKESPSR SIDGMQYPIV IKNTKGEEIR CQYVVTCAGL YSDRISELSG CTPDPRIVPF RGDYLLLKPE KCYLVKGNIY PVPDSRFPFL GVHFTPRMDG SIWLGPNAVL AFKREGYRPF DFSATDVMDI IINSGLIKLA SQNFSYGVTE MYKACFLGAT VKYLQKFIPE ITISDILRGP AGVRAQALDR DGNLVEDFVF DAGVGDIGNR ILHVRNAPSP AATSSIAISG MIADEVQQRF EL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |