Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human L2HGDH, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) L2HGDH, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8068-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16012481
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_079160.1
L2HGDH, mitochondrial Protein
Research Use Only
L2HGDH
Recombinant Protein
E. coli
VIVGGGIVGL ASARALILRH PSLSIGVLEK EKDLAVHQTG HNSGVIHSGI YYKPESLKAK LCVQGAALLY EYCQQKGISY KQCGKLIVAV EQEEIPRLQA LYEKGLQNGV PGLRLIQQED IKKKEPYCRG LMAIDCPHTG IVDYRQVALS FAQDFQEAGG SVLTNFEVKG IEMAKESPSR SIDGMQYPIV IKNTKGEEIR CQYVVTCAGL YSDRISELSG CTPDPRIVPF RGDYLLLKPE KCYLVKGNIY PVPDSRFPFL GVHFTPRMDG SIWLGPNAVL AFKREGYRPF DFSATDVMDI IINSGLIKLA SQNFSYGVTE MYKACFLGAT VKYLQKFIPE ITISDILRGP AGVRAQALDR DGNLVEDFVF DAGVGDIGNR ILHVRNAPSP AATSSIAISG MIADEVQQRF EL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
79944
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol