missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human L-lactate dehydrogenase C chain Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) L-lactate dehydrogenase C chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP6291-ba-50ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_002292.1 | |
L-lactate dehydrogenase C chain Protein | |
Research Use Only | |
LDHC | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
STVKEQLIEK LIEDDENSQC KITIVGTGAV GMACAISILL KDLADELALV DVALDKLKGE MMDLQHGSLF FSTSKITSGK DYSVSANSRI VIVTAGARQQ EGETRLALVQ RNVAIMKSII PAIVHYSPDC KILVVSNPVD ILTYIVWKIS GLPVTRVIGS GCNLDSARFR YLIGEKLGVH PTSCHGWIIG EHGDSSVPLW SGVNVAGVAL KTLDPKLGTD SDKEHWKNIH KQVIQSAYEI IKLKGYTSWA IGLSVMDLVG SILKNLRRVH PVSTMVKGLY GIKEELFLSI PCVLGRNGVS DVVKINLNSE EEALFKKSAE TLWNIQKDLI F | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
3948 | |
50 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human L-lactate dehydrogenase C chain Protein > 50μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido