Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Josephin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Josephin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_055691.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 9929 |
Nombre | Josephin-1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16039820
|
enQuireBio™
QP7617-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16059820
|
enQuireBio™
QP7617-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16049820
|
enQuireBio™
QP7617-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16069820
|
enQuireBio™
QP7617-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16079820
|
enQuireBio™
QP7617-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16089820
|
enQuireBio™
QP7617-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_055691.1 | |
Josephin-1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
9929 | |
Research Use Only | |
JOSD1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSCVPWKGDK AKSESLELPQ AAPPQIYHEK QRRELCALHA LNNVFQDSNA FTRDTLQEIF QRLSPNTMVT PHKKSMLGNG NYDVNVIMAA LQTKGYEAVW WDKRRDVGVI ALTNVMGFIM NLPSSLCWGP LKLPLKRQHW ICVREVGGAY YNLDSKLKMP EWIGGESELR KFLKHHLRGK NCELLLVVPE EVEAHQSWRT DV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |