Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Josephin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Josephin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7617-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16089820
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_055691.1
Josephin-1 Protein
Research Use Only
JOSD1
Recombinant Protein
E. coli
MSCVPWKGDK AKSESLELPQ AAPPQIYHEK QRRELCALHA LNNVFQDSNA FTRDTLQEIF QRLSPNTMVT PHKKSMLGNG NYDVNVIMAA LQTKGYEAVW WDKRRDVGVI ALTNVMGFIM NLPSSLCWGP LKLPLKRQHW ICVREVGGAY YNLDSKLKMP EWIGGESELR KFLKHHLRGK NCELLLVVPE EVEAHQSWRT DV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
9929
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol