missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 Código de producto.: 18178000

R&D Systems™ Recombinant Human Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1

Código de producto. 18178000
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18178000

Marca: R&D Systems™ 7049DH010

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.

Measured by the ability to oxidatively decarboxylate isocitrate to 2-oxoglutarate. The specific activity is >10,000 pmol/min/μg, as measured under the described conditions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso O75874
Para utilizar con (aplicación) Enzyme Activity
Formulación Supplied as a 0.2 μm filtered solution in Tris, NaCl, Glycerol, Brij-35 and DTT.
ID de gen (Entrez) 3417
Peso molecular M.W. (Observed): 43-45 kDa, reducing conditions.; M.W. (theoretical): 47 kDa
Nombre Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1
Cantidad 10 μg
Fuente E. coli-derived human Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 protein Met1-Leu414, with a C-terminal 6-His tag
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -70°C as supplied. 3 months, -70°C under sterile conditions after opening.
Concentración de endotoxinas <1.0 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Símbolo de gen IDH1
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Expresión Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
R&D Systems™ Recombinant Human Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado