Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Interleukin enhancer-binding factor 2 Protein Código de producto.: 16093921
enQuireBio™ Recombinant Human Interleukin enhancer-binding factor 2 Protein
Código de producto. 16093921
100 μg, 100 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16093921
Marca: enQuireBio™ QP8309ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Interleukin enhancer-binding factor 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001254738.1
ID de gen (Entrez) 3608
Nombre Interleukin enhancer-binding factor 2 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ILF2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MRGDRGRGRG GRFGSRGGPG GGFRPFVPHI PFDFYLCEMA FPRVKPAPDE TSFSEALLKR NQDLAPNSAE QASILSLVTK INNVIDNLIV APGTFEVQIE EVRQVGSYKK GTMTTGHNVA DLVVILKILP TLEAVAALGN KVVESLRAQD PSEVLTMLTN ETGFEISSSD ATVKILITTV PPNLRKLDPE LHLDIKVLQS ALAAIRHARW FEENASQSTV KVLIRLLKDL RIRFPGFEPL TPWILDLLGH YAVMNNPTRQ PLALNVAYRR CLQILAAGLF LPGSVGITDP CESGNFRVHT VMTLEQQDMV CYTAQTLVRI LSHGGFRKIL GQEGDASYLA SEISTWDGVI VTPSEKAYEK PPEKKEGEEE EENTEEPPQG EEEESMETQE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Interleukin enhancer-binding factor 2 Protein >