Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Interferon alpha-inducible protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Interferon alpha-inducible protein 6, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002029.3 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 2537 |
Nombre | Interferon alpha-inducible protein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16097821
|
enQuireBio™
QP9195-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16037831
|
enQuireBio™
QP9195-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16007831
|
enQuireBio™
QP9195-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16027831
|
enQuireBio™
QP9195-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16047831
|
enQuireBio™
QP9195-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16017831
|
enQuireBio™
QP9195-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_002029.3 | |
Interferon alpha-inducible protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2537 | |
Research Use Only | |
IFI6 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
GKKKCSESSD SGSGFWKALT FMAVGGGLAV AGLPALGFTG AGIAANSVAA SLMSWSAILN GGGVPAGGLV ATLQSLGAGG SSVVIGNIGA LMGYATHKYL DSEEDEE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |