Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Interferon alpha-inducible protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Interferon alpha-inducible protein 6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9195-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16007831
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002029.3
Interferon alpha-inducible protein 1
Research Use Only
IFI6
Recombinant Protein
Yeast
GKKKCSESSD SGSGFWKALT FMAVGGGLAV AGLPALGFTG AGIAANSVAA SLMSWSAILN GGGVPAGGLV ATLQSLGAGG SSVVIGNIGA LMGYATHKYL DSEEDEE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2537
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol