missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Integrin alpha-IIb Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Integrin alpha-IIb, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP6239-ec-500ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_000410.2 | |
Integrin alpha-IIb Protein | |
Research Use Only | |
ITGA2B | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
CVPQLQLTAS VTGSPLLVGA DNVLELQMDA ANEGEGAYEA ELAVHLPQGA HYMRALSNVE GFERLICNQK KENETRVVLC ELGNPMKKNA QIGIAMLVSV GNLEEAGESV SFQLQIRSKN SQNPNSKIVL LDVPVRAEAQ VELRGNSFPA SLVVAAEEGE REQNSLDSWG PKVEHTYELH NNGPGTVNGL HLSIHLPGQS QPSDLLYILD IQPQGGLQCF PQPPVNPLKV DWGLPIPSPS PIHPAHHKR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
3674 | |
500 μg | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Integrin alpha-IIb Protein > 500μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido