missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Integrin alpha-IIb Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Integrin alpha-IIb, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6239-ec-200ug

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16021840

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_000410.2
Integrin alpha-IIb Protein
Research Use Only
ITGA2B
Recombinant Protein
E. coli
CVPQLQLTAS VTGSPLLVGA DNVLELQMDA ANEGEGAYEA ELAVHLPQGA HYMRALSNVE GFERLICNQK KENETRVVLC ELGNPMKKNA QIGIAMLVSV GNLEEAGESV SFQLQIRSKN SQNPNSKIVL LDVPVRAEAQ VELRGNSFPA SLVVAAEEGE REQNSLDSWG PKVEHTYELH NNGPGTVNGL HLSIHLPGQS QPSDLLYILD IQPQGGLQCF PQPPVNPLKV DWGLPIPSPS PIHPAHHKR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3674
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Integrin alpha-IIb Protein > 200μg

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado