Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Inositol-trisphosphate 3-kinase B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Inositol-trisphosphate 3-kinase B, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002212.3 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3707 |
Nombre | Inositol-trisphosphate 3-kinase B Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16051870
|
enQuireBio™
QP6243-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16071870
|
enQuireBio™
QP6243-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16061870
|
enQuireBio™
QP6243-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16081870
|
enQuireBio™
QP6243-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16091870
|
enQuireBio™
QP6243-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16001880
|
enQuireBio™
QP6243-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_002212.3 | |
Inositol-trisphosphate 3-kinase B Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3707 | |
Research Use Only | |
ITPKB | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
RVEGGSPTLG LLGGSPSAQP GTGNVEAGIP SGRMLEPLPC WDAAKDLKEP QCPPGDRVGV QPGNSRVWQG TMEKAGLAWT RGTGVQSEGT WESQRQDSDA LPSPELLPQD PDKPFLRKAC SPSNIPAVII TDMGTQEDGA LEETQGSPRG NLPLRKLSSS SASSTGFSSS YEDSEEDISS DPERTLDPNS AFLHTLDQQK PRVSKSWRKI KNMVHWSPFV MSFKKKYPWI QLAGHAGSFK AAANGRILKK HCESEQRCLD RLMVDVLRPF VPAYHGDVVK DGERYNQMDD LLADFDSPCV MDCKMGIRTY LEEELTKARK KPSLRKDMYQ KMIEVDPEAP TEEEKAQRAV TKPRYMQWRE TISSTATLGF RIEGIKKEDG TVNRDFKKTK TREQVTEAFR EFTKGNHNIL IAYRDRLKAI RTTLEVSPFF KCHEVIGSSL LFIHDKKEQA KVWMIDFGKT TPLPEGQTLQ HDVPWQEGNR EDGYLSGLNN LVDILTEMSQ DAPLA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |