Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Inositol-trisphosphate 3-kinase B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Inositol-trisphosphate 3-kinase B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6243-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16061870
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002212.3
Inositol-trisphosphate 3-kinase B Protein
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
3707
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
ITPKB
Recombinant Protein
E. coli
RVEGGSPTLG LLGGSPSAQP GTGNVEAGIP SGRMLEPLPC WDAAKDLKEP QCPPGDRVGV QPGNSRVWQG TMEKAGLAWT RGTGVQSEGT WESQRQDSDA LPSPELLPQD PDKPFLRKAC SPSNIPAVII TDMGTQEDGA LEETQGSPRG NLPLRKLSSS SASSTGFSSS YEDSEEDISS DPERTLDPNS AFLHTLDQQK PRVSKSWRKI KNMVHWSPFV MSFKKKYPWI QLAGHAGSFK AAANGRILKK HCESEQRCLD RLMVDVLRPF VPAYHGDVVK DGERYNQMDD LLADFDSPCV MDCKMGIRTY LEEELTKARK KPSLRKDMYQ KMIEVDPEAP TEEEKAQRAV TKPRYMQWRE TISSTATLGF RIEGIKKEDG TVNRDFKKTK TREQVTEAFR EFTKGNHNIL IAYRDRLKAI RTTLEVSPFF KCHEVIGSSL LFIHDKKEQA KVWMIDFGKT TPLPEGQTLQ HDVPWQEGNR EDGYLSGLNN LVDILTEMSQ DAPLA