Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Inosine-5'-monophosphate dehydrogenase 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Inosine-5'-monophosphate dehydrogenase 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000875.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3615 |
Nombre | Inosine-5'-monophosphate dehydrogenase 2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16014181
|
enQuireBio™
QP8353-EC-100UG |
100 μg |
525.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16034181
|
enQuireBio™
QP8353-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16024181
|
enQuireBio™
QP8353-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16044181
|
enQuireBio™
QP8353-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16054181
|
enQuireBio™
QP8353-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16064181
|
enQuireBio™
QP8353-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_000875.2 | |
Inosine-5'-monophosphate dehydrogenase 2 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3615 | |
Research Use Only | |
IMPD2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LISGGTSYVP DDGLTAQQLF NCGDGLTYND FLILPGYIDF TADQVDLTSA LTKKITLKTP LVSSPMDTVT EAGMAIAMAL TGGIGFIHHN CTPEFQANEV RKVKKYEQGF ITDPVVLSPK DRVRDVFEAK ARHGFCGIPI TDTGRMGSRL VGIISSRDID FLKEEEHDCF LEEIMTKRED LVVAPAGITL KEANEILQRS KKGKLPIVNE DDELVAIIAR TDLKKNRDYP LASKDAKKQL LCGAAIGTHE DDKYRLDLLA QAGVDVVVLD SSQGNSIFQI NMIKYIKDKY PNLQVIGGNV VTAAQAKNLI DAGVDALRVG MGSGSICITQ EVLACGRPQA TAVYKVSEYA RRFGVPVIAD GGIQNVGHIA KALALGASTV MMGSLLAATT EAPGEYFFSD GIRLKKYRGM GSLDAMDKHL SSQNRYFSEA DKIKVAQGVS GAVQDKGSIH KFVPYLIAGI QHSCQDIGAK SLTQVRAMMY SGELKFEKRT SSAQVEGGVH SLHSYEKRLF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |