Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Inosine-5'-monophosphate dehydrogenase 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Inosine-5'-monophosphate dehydrogenase 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8353-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16044181
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000875.2
Inosine-5'-monophosphate dehydrogenase 2 Protein
Research Use Only
IMPD2
Recombinant Protein
E. coli
LISGGTSYVP DDGLTAQQLF NCGDGLTYND FLILPGYIDF TADQVDLTSA LTKKITLKTP LVSSPMDTVT EAGMAIAMAL TGGIGFIHHN CTPEFQANEV RKVKKYEQGF ITDPVVLSPK DRVRDVFEAK ARHGFCGIPI TDTGRMGSRL VGIISSRDID FLKEEEHDCF LEEIMTKRED LVVAPAGITL KEANEILQRS KKGKLPIVNE DDELVAIIAR TDLKKNRDYP LASKDAKKQL LCGAAIGTHE DDKYRLDLLA QAGVDVVVLD SSQGNSIFQI NMIKYIKDKY PNLQVIGGNV VTAAQAKNLI DAGVDALRVG MGSGSICITQ EVLACGRPQA TAVYKVSEYA RRFGVPVIAD GGIQNVGHIA KALALGASTV MMGSLLAATT EAPGEYFFSD GIRLKKYRGM GSLDAMDKHL SSQNRYFSEA DKIKVAQGVS GAVQDKGSIH KFVPYLIAGI QHSCQDIGAK SLTQVRAMMY SGELKFEKRT SSAQVEGGVH SLHSYEKRLF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3615
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol