Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL4 / Interleukin-4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IL4 / Interleukin-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2765.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_000580.1
ID de gen (Entrez) 3565
Nombre IL4 / Interleukin-4 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16035271
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8557-YE-100UG
100 μg
645.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16055271
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8557-YE-1MG
1 mg
2765.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16045271
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8557-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16065271
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8557-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16075271
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8557-YE-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16085271
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8557-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_000580.1
IL4 / Interleukin-4 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
3565
Research Use Only
IL4
Recombinant Protein
Yeast
HKCDITLQEI IKTLNSLTEQ KTLCTELTVT DIFAASKNTT EKETFCRAAT VLRQFYSHHE KDTRCLGATA QQFHRHKQLI RFLKRLDRNL WGLAGLNSCP VKEANQSTLE NFLERLKTIM REKYSKCSS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.