Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL4 / Interleukin-4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IL4 / Interleukin-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8557-ye-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16075271
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000580.1
IL4 / Interleukin-4 Protein
Research Use Only
IL4
Recombinant Protein
Yeast
HKCDITLQEI IKTLNSLTEQ KTLCTELTVT DIFAASKNTT EKETFCRAAT VLRQFYSHHE KDTRCLGATA QQFHRHKQLI RFLKRLDRNL WGLAGLNSCP VKEANQSTLE NFLERLKTIM REKYSKCSS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3565
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol