Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL16 / Interleukin-16 Protein
Recombinant Protein
4515.00€ - 7420.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001165599.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3603 |
Nombre | IL16 / Interleukin-16 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15915809
|
enQuireBio™
QP5266-500UG |
500 μg |
4515.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15905809
|
enQuireBio™
QP5266-1MG |
1 mg |
7420.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_001165599.1 | |
IL16 / Interleukin-16 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Human IL16 / Interleukin-16 induces Primary human T cell chemotaxis. | |
Human | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |
3603 | |
Research Use Only | |
IL16 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPDLNSSTDS AASASAASDV SVESTAEATV CTVTLEKMSA GLGFSLEGGK GSLHGDKPLT INRIFKGAAS EQSETVQPGD EILQLGGTAM QGLTRFEAWN IIKALPDGPV TIVIRRKSLQ SKETTAAGDS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |