Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL16 / Interleukin-16 Protein
Código de producto. 15915809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
500 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15915809 500 μg 500 microgramos
15905809 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15915809 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP5266500ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_001165599.1
ID de gen (Entrez) 3603
Nombre IL16 / Interleukin-16 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen IL16
Actividad biológica Human IL16 / Interleukin-16 induces Primary human T cell chemotaxis.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MPDLNSSTDS AASASAASDV SVESTAEATV CTVTLEKMSA GLGFSLEGGK GSLHGDKPLT INRIFKGAAS EQSETVQPGD EILQLGGTAM QGLTRFEAWN IIKALPDGPV TIVIRRKSLQ SKETTAAGDS
Tampón 10 mM sodium phosphate, pH 7.5
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.