Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL16 / Interleukin-16 Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP5266-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15905809
  • 7420.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_001165599.1
IL16 / Interleukin-16 Protein
Research Use Only
IL16
Recombinant Protein
E. coli
MPDLNSSTDS AASASAASDV SVESTAEATV CTVTLEKMSA GLGFSLEGGK GSLHGDKPLT INRIFKGAAS EQSETVQPGD EILQLGGTAM QGLTRFEAWN IIKALPDGPV TIVIRRKSLQ SKETTAAGDS
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
3603
1 mg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Human IL16 / Interleukin-16 induces Primary human T cell chemotaxis.
Human
Untagged
10 mM sodium phosphate, pH 7.5