missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IgG receptor FcRn large subunit p51 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IgG receptor FcRn large subunit p51, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP6030-ma-20ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_001129491.1 | |
IgG receptor FcRn large subunit p51 Protein | |
Research Use Only | |
FCGRT | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
AESHLSLLYH LTAVSSPAPG TPAFWVSGWL GPQQYLSYNS LRGEAEPCGA WVWENQVSWY WEKETTDLRI KEKLFLEAFK ALGGKGPYTL QGLLGCELGP DNTSVPTAKF ALNGEEFMNF DLKQGTWGGD WPEALAISQR WQQQDKAANK ELTFLLFSCP HRLREHLERG RGNLEWKEPP SMRLKARPSS PGFSVLTCSA FSFYPPELQL RFLRNGLAAG TGQGDFGPNS DGSFHASSSL TVKSGDEHHY CCIVQHAGLA QPLRVELESP AKSS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
2217 | |
20 μg | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human IgG receptor FcRn large subunit p51 Protein > 20μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido