missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IGFBP7 Protein
A cDNA sequence encoding the IGFBP7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marca: enQuireBio™ QP12384-HIS-10ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
3490 | |
10 μg | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSSSDTCG PCEPASCPPL PPLGCLLGET RDACGCCPMC ARGEGEPCGG GGAGRGYCAP GMECVKSRKR RKGKAGAAAG GPGVSGVCVC KSRYPVCGSD GTTYPSGCQL RAASQRAESR GEKAITQVSK GTCEQGPSIV TPPKDIWNVT GAQVYLSCEV IGIPTPVLIW NKVKRGHYGV QRTELLPGDR DNLAIQTRGG PEKHEVTGWV LVSPLSKEDA GEYECHASNS QGQASASAKI TVVDALHEIP VKKGEGAEL | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |
IGFBP7 Protein | |
Research Use Only | |
IGFBP7 | |
Human | |
His | |
IGFBP7 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol, 2mM DTT and 1mM EDTA. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human IGFBP7 Protein > 10μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido