Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IFN-gamma Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
458.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 3458 |
---|---|
Peso molecular | 16.9 kDa |
Nombre | IFN-gamma |
Cantidad | 100 μg |
Fuente | E. coli-derived human IFN-gamma protein Gln24-Gln166 with an N-terminal Met |
Código de producto | Marca | Formulación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18786996
|
R&D Systems™
285-IF-100 |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Sodium Succinate, Mannitol and Tween™ 80 with BSA as a carrier protein. |
458.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18377487
|
R&D Systems™
285-IF-100/CF |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Sodium Succinate, Mannitol and Tween™ 80. |
458.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Measured in anti-viral assays using HeLa human cervical epithelial carcinoma cells infected with encephalomyocarditis (EMC) virus. Meager, A. (1987) in Lymphokines and Interferons, a Practical Approach. Clemens, M.J. et al. (eds): IRL Press. 129. The ED50 for this effect is 0.15-0.75 ng/mL.Especificaciones
3458 | |
IFN-gamma | |
E. coli-derived human IFN-gamma protein Gln24-Gln166 with an N-terminal Met | |
Unconjugated | |
97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
16.9 kDa | |
100 μg | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. | |
Recombinant |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
R&D Systems™ Recombinant Human IFN-gamma Protein