Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HRV-1A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HRV-1A, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Nombre | HRV-1A Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16048481
|
enQuireBio™
QP9561-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16088481
|
enQuireBio™
QP9561-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16058481
|
enQuireBio™
QP9561-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16078481
|
enQuireBio™
QP9561-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16098481
|
enQuireBio™
QP9561-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16068481
|
enQuireBio™
QP9561-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
HRV-1A Protein | |
Not determined. | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
NPVENYIDEV LNEVLVVPNI KESHHTTSNS APLLDAAETG HTSNVQPEDA IETRYVITSQ TRDEMSIESF LGRSGCVHIS RIKVDYTDYN GQDINFTKWK ITLQEMAQIR RKFELFTYVR FDSEITLVPC IAGRGDDIGH IVMQYMYVPP GAPIPSKRND FSWQSGTNMS IFWQHGQPFP RFSLPFLSIA SAYYMFYDGY DGDNTSSKYG SVVTNDMGTI CSRIVTEKQK HSVVITTHIY HKAKHTKAWC PRPPRAVPYT HSHVTNYMPE TGDVTTAIVR RNTITTA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |