Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HRV-1A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HRV-1A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9561-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16078481
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
HRV-1A Protein
Research Use Only
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
200 μg
Not determined.
Recombinant Protein
Yeast
NPVENYIDEV LNEVLVVPNI KESHHTTSNS APLLDAAETG HTSNVQPEDA IETRYVITSQ TRDEMSIESF LGRSGCVHIS RIKVDYTDYN GQDINFTKWK ITLQEMAQIR RKFELFTYVR FDSEITLVPC IAGRGDDIGH IVMQYMYVPP GAPIPSKRND FSWQSGTNMS IFWQHGQPFP RFSLPFLSIA SAYYMFYDGY DGDNTSSKYG SVVTNDMGTI CSRIVTEKQK HSVVITTHIY HKAKHTKAWC PRPPRAVPYT HSHVTNYMPE TGDVTTAIVR RNTITTA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.