Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HN-1 / ARM2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HN-1 / ARM2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8233-ec-500ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16043441
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_001002032.1
HN-1 / ARM2 Protein
Research Use Only
HN1
Recombinant Protein
E. coli
TTTTTFKGVD PNSRNSSRVL RPPGGGSNFS LGFDEPTEQP VRKNKMASNI FGTPEENQAS WAKSAGAKSS GGREDLESSG LQRRNSSEAS SGDFLDLKGE GDIHENVDTD LPGSLGQSEE KPVPAAPVPS PVAPAPVPSR RNPPGGKSSL VLG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
51155
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human HN-1 / ARM2 Protein > 500μg