Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HLA-DPB1 Protein Código de producto.: 16056631
enQuireBio™ Recombinant Human HLA-DPB1 Protein
Código de producto. 16056631
50 μg, 50 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16056631
Marca: enQuireBio™ QP8814ec50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HLA-DPB1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_002112.3
ID de gen (Entrez) 3115
Nombre HLA-DPB1 Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen HLA-DPB1
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia RATPENYLFQ GRQECYAFNG TQRFLERYIY NREEFARFDS DVGEFRAVTE LGRPAAEYWN SQKDILEEKR AVPDRMCRHN YELGGPMTLQ RRVQPRVNVS PSKKGPLQHH NLLVCHVTDF YPGSIQVRWF LNGQEETAGV VSTNLIRNGD WTFQILVMLE MTPQQGDVYT CQVEHTSLDS PVTVEWKAQS DSARSK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human HLA-DPB1 Protein >