Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HLA-DPB1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HLA-DPB1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP8814-ec-500ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_002112.3 | |
HLA-DPB1 Protein | |
Research Use Only | |
HLA-DPB1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
RATPENYLFQ GRQECYAFNG TQRFLERYIY NREEFARFDS DVGEFRAVTE LGRPAAEYWN SQKDILEEKR AVPDRMCRHN YELGGPMTLQ RRVQPRVNVS PSKKGPLQHH NLLVCHVTDF YPGSIQVRWF LNGQEETAGV VSTNLIRNGD WTFQILVMLE MTPQQGDVYT CQVEHTSLDS PVTVEWKAQS DSARSK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
3115 | |
500 μg | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human HLA-DPB1 Protein > 500μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido