Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HLA-DPB1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HLA-DPB1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8814-ec-10ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16016631
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_002112.3
HLA-DPB1 Protein
Research Use Only
HLA-DPB1
Recombinant Protein
E. coli
RATPENYLFQ GRQECYAFNG TQRFLERYIY NREEFARFDS DVGEFRAVTE LGRPAAEYWN SQKDILEEKR AVPDRMCRHN YELGGPMTLQ RRVQPRVNVS PSKKGPLQHH NLLVCHVTDF YPGSIQVRWF LNGQEETAGV VSTNLIRNGD WTFQILVMLE MTPQQGDVYT CQVEHTSLDS PVTVEWKAQS DSARSK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3115
10 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human HLA-DPB1 Protein > 10μg