Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HLA-DMA Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HLA-DMA, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_006111.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3108 |
Nombre | HLA-DMA Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16007630
|
enQuireBio™
QP7191-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16027630
|
enQuireBio™
QP7191-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16017630
|
enQuireBio™
QP7191-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16037630
|
enQuireBio™
QP7191-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16047630
|
enQuireBio™
QP7191-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16057630
|
enQuireBio™
QP7191-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_006111.2 | |
HLA-DMA Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3108 | |
Research Use Only | |
HLA-DMA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VPEAPTPMWP DDLQNHTFLH TVYCQDGSPS VGLSEAYDED QLFFFDFSQN TRVPRLPEFA DWAQEQGDAP AILFDKEFCE WMIQQIGPKL DGKIPVSRGF PIAEVFTLKP LEFGKPNTLV CFVSNLFPPM LTVNWQHHSV PVEGFGPTFV SAVDGLSFQA FSYLNFTPEP SDIFSCIVTH EIDRYTAIAY WVPRNALPSD LLENVLC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |