Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HLA-DMA Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HLA-DMA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7191-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16037630
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_006111.2
HLA-DMA Protein
Research Use Only
HLA-DMA
Recombinant Protein
E. coli
VPEAPTPMWP DDLQNHTFLH TVYCQDGSPS VGLSEAYDED QLFFFDFSQN TRVPRLPEFA DWAQEQGDAP AILFDKEFCE WMIQQIGPKL DGKIPVSRGF PIAEVFTLKP LEFGKPNTLV CFVSNLFPPM LTVNWQHHSV PVEGFGPTFV SAVDGLSFQA FSYLNFTPEP SDIFSCIVTH EIDRYTAIAY WVPRNALPSD LLENVLC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3108
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol