Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Histone deacetylase 6 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Histone deacetylase 6, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001308155.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 10013 |
Nombre | Histone deacetylase 6 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16031200
|
enQuireBio™
QP6153-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16051200
|
enQuireBio™
QP6153-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16041200
|
enQuireBio™
QP6153-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16061200
|
enQuireBio™
QP6153-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16071200
|
enQuireBio™
QP6153-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16081200
|
enQuireBio™
QP6153-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001308155.1 | |
Histone deacetylase 6 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
10013 | |
Research Use Only | |
HDAC6 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MTSTGQDSTT TRQRRSRQNP QSPPQDSSVT SKRNIKKGAV PRSIPNLAEV KKKGKMKKLG QAMEEDLIVG LQGMDLNLEA EALAGTGLVL DEQLNEFHCL WDDSFPEGPE RLHAIKEQLI QEGLLDRCVS FQARFAEKEE LMLVHSLEYI DLMETTQYMN EGELRVLADT YDSVYLHPNS YSCACLASGS VLRLVDAVLG AEIRNGMAII RPPGHHAQHS LMDGYCMFNH VAVAARYAQQ KHRIRRVLIV DWDVHHGQGT QFTFDQDPSV LYFSIHRYEQ GRFWPHLKAS NWSTTGFGQG QGYTINVPWN QVGMRDADYI AAFLHVLLPV ALEFQPQLVL VAAGFDALQG DPKGEMAATP AGFAQLTHLL MGLAGGKLIL SLEGGYNLRA LAEGVSASLH TLLGDPCPML ESPGAPCRSA QASVSCALEA LEPFWEVLVR STETVERDNM EEDNVEESEE EGPWEPPVLP ILTWPVLQSR TGLVYDQN | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |