Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Histone deacetylase 6 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Histone deacetylase 6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6153-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16041200
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001308155.1
Histone deacetylase 6 Protein
Research Use Only
HDAC6
Recombinant Protein
E. coli
MTSTGQDSTT TRQRRSRQNP QSPPQDSSVT SKRNIKKGAV PRSIPNLAEV KKKGKMKKLG QAMEEDLIVG LQGMDLNLEA EALAGTGLVL DEQLNEFHCL WDDSFPEGPE RLHAIKEQLI QEGLLDRCVS FQARFAEKEE LMLVHSLEYI DLMETTQYMN EGELRVLADT YDSVYLHPNS YSCACLASGS VLRLVDAVLG AEIRNGMAII RPPGHHAQHS LMDGYCMFNH VAVAARYAQQ KHRIRRVLIV DWDVHHGQGT QFTFDQDPSV LYFSIHRYEQ GRFWPHLKAS NWSTTGFGQG QGYTINVPWN QVGMRDADYI AAFLHVLLPV ALEFQPQLVL VAAGFDALQG DPKGEMAATP AGFAQLTHLL MGLAGGKLIL SLEGGYNLRA LAEGVSASLH TLLGDPCPML ESPGAPCRSA QASVSCALEA LEPFWEVLVR STETVERDNM EEDNVEESEE EGPWEPPVLP ILTWPVLQSR TGLVYDQN
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
10013
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol