Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Histone deacetylase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Histone deacetylase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004955.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3065 |
Nombre | Histone deacetylase 1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16051180
|
enQuireBio™
QP6150-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16071180
|
enQuireBio™
QP6150-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16061180
|
enQuireBio™
QP6150-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16081180
|
enQuireBio™
QP6150-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16091180
|
enQuireBio™
QP6150-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16001190
|
enQuireBio™
QP6150-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_004955.2 | |
Histone deacetylase 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3065 | |
Research Use Only | |
HDAC1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAQTQGTRRK VCYYYDGDVG NYYYGQGHPM KPHRIRMTHN LLLNYGLYRK MEIYRPHKAN AEEMTKYHSD DYIKFLRSIR PDNMSEYSKQ MQRFNVGEDC PVFDGLFEFC QLSTGGSVAS AVKLNKQQTD IAVNWAGGLH HAKKSEASGF CYVNDIVLAI LELLKYHQRV LYIDIDIHHG DGVEEAFYTT DRVMTVSFHK YGEYFPGTGD LRDIGAGKGK YYAVNYPLRD GIDDESYEAI FKPVMSKVME MFQPSAVVLQ CGSDSLSGDR LGCFNLTIKG HAKCVEFVKS FNLPMLMLGG GGYTIRNVAR CWTYETAVAL DTEIPNELPY NDYFEYFGPD FKLHISPSNM TNQNTNEYLE KIKQRLFENL RMLPHAPGVQ MQAIPEDAIP EESGDEDEDD PDKRISICSS DKRIACEEEF SDSEEEGEGG RKNSSNFKKA KRVKTEDEKE KDPEEKKEVT EEEKTKEEKP EAKGVKEEVK LA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |