Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Histone deacetylase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Histone deacetylase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6150-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16061180
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_004955.2
Histone deacetylase 1 Protein
Research Use Only
HDAC1
Recombinant Protein
E. coli
MAQTQGTRRK VCYYYDGDVG NYYYGQGHPM KPHRIRMTHN LLLNYGLYRK MEIYRPHKAN AEEMTKYHSD DYIKFLRSIR PDNMSEYSKQ MQRFNVGEDC PVFDGLFEFC QLSTGGSVAS AVKLNKQQTD IAVNWAGGLH HAKKSEASGF CYVNDIVLAI LELLKYHQRV LYIDIDIHHG DGVEEAFYTT DRVMTVSFHK YGEYFPGTGD LRDIGAGKGK YYAVNYPLRD GIDDESYEAI FKPVMSKVME MFQPSAVVLQ CGSDSLSGDR LGCFNLTIKG HAKCVEFVKS FNLPMLMLGG GGYTIRNVAR CWTYETAVAL DTEIPNELPY NDYFEYFGPD FKLHISPSNM TNQNTNEYLE KIKQRLFENL RMLPHAPGVQ MQAIPEDAIP EESGDEDEDD PDKRISICSS DKRIACEEEF SDSEEEGEGG RKNSSNFKKA KRVKTEDEKE KDPEEKKEVT EEEKTKEEKP EAKGVKEEVK LA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3065
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol