Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Histone acetyltransferase KAT5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Histone acetyltransferase KAT5, was expressed in the hosts and tags indicated.
212.00€ - 1855.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001193762.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 10524 |
Nombre | Histone acetyltransferase KAT5 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16047111
|
enQuireBio™
QP8905-EC-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16067111
|
enQuireBio™
QP8905-EC-200UG |
200 μg |
870.00€
200 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16037111
|
enQuireBio™
QP8905-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16087111
|
enQuireBio™
QP8905-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16077111
|
enQuireBio™
QP8905-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16057111
|
enQuireBio™
QP8905-EC-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001193762.1 | |
Histone acetyltransferase KAT5 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
10524 | |
Research Use Only | |
KAT5 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
EVGEIIEGCR LPVLRRNQDN EDEWPLAEIL SVKDISGRKL FYVHYIDFNK RLDEWVTHER LDLKKIQFPK KEAKTPTKNG LPGSRPGSPE REVPASAQAS GKTLPIPVQI TLRFNLPKER EAIPGGEPDQ PLSSSSCLQP NHRSTKRKVE VVSPATPVPS ETAPASVFPQ NGAARRAVAA QPGRKRKSNC LGTDEDSQDS SDGIPSAPRM TGSLVSDRSH DDIVTRMKNI ECIELGRHRL KPWYFSPYPQ ELTTLPVLYL CEFCLKYGRS LKCLQRHLTK CDLRHPPGNE IYRKGTISFF EIDGRKNKSY SQNLCLLAKC FLDHKTLYYD TDPFLFYVMT EYDCKGFHIV GYFSKEKEST EDYNVACILT LPPYQRRGYG KLLIEFSYEL SKVEGKTGTP EKPLSDLGLL SYRSYWSQTI LEILMGLKSE SGERPQITIN EISEITSIKK EDVISTLQYL NLINYYKGQY ILTLSEDIVD GHERAMLKRL LRIDSKCLHF TPKDWSKRGK W | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |