Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Histone acetyltransferase KAT5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Histone acetyltransferase KAT5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8905-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16087111
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001193762.1
Histone acetyltransferase KAT5 Protein
Research Use Only
KAT5
Recombinant Protein
E. coli
EVGEIIEGCR LPVLRRNQDN EDEWPLAEIL SVKDISGRKL FYVHYIDFNK RLDEWVTHER LDLKKIQFPK KEAKTPTKNG LPGSRPGSPE REVPASAQAS GKTLPIPVQI TLRFNLPKER EAIPGGEPDQ PLSSSSCLQP NHRSTKRKVE VVSPATPVPS ETAPASVFPQ NGAARRAVAA QPGRKRKSNC LGTDEDSQDS SDGIPSAPRM TGSLVSDRSH DDIVTRMKNI ECIELGRHRL KPWYFSPYPQ ELTTLPVLYL CEFCLKYGRS LKCLQRHLTK CDLRHPPGNE IYRKGTISFF EIDGRKNKSY SQNLCLLAKC FLDHKTLYYD TDPFLFYVMT EYDCKGFHIV GYFSKEKEST EDYNVACILT LPPYQRRGYG KLLIEFSYEL SKVEGKTGTP EKPLSDLGLL SYRSYWSQTI LEILMGLKSE SGERPQITIN EISEITSIKK EDVISTLQYL NLINYYKGQY ILTLSEDIVD GHERAMLKRL LRIDSKCLHF TPKDWSKRGK W
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10524
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol