Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HIF-1 alpha / HIF1A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HIF-1 alpha / HIF1A, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001230013.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3091 |
Nombre | HIF-1 alpha / HIF1A Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15946488
|
enQuireBio™
QP1121-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15966488
|
enQuireBio™
QP1121-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15956488
|
enQuireBio™
QP1121-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15976488
|
enQuireBio™
QP1121-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15986488
|
enQuireBio™
QP1121-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15996488
|
enQuireBio™
QP1121-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001230013.1 | |
HIF-1 alpha / HIF1A Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3091 | |
Research Use Only | |
HIF1A | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QLSPLESSSA SPESASPQST VTVFQQTQIQ EPTANATTTT ATTDELKTVT KDRMEDIKIL IASPSPTHIH KETTSATSSP YRDTQSRTAS PNRAGKGVIE QTEKSHPRSP NVLSVALSQR TTVPEEELNP KILALQNAQR KRKMEHDGSL FQAVGIGTLL QQPDDHAATT SLSWKRVKGC KSSEQNGMEQ KTIILIPSDL ACRLLGQSMD ESGLPQLTSY DCEVNAPIQG SRNLLQGEEL LRALDQVN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |