Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HIF-1 alpha / HIF1A Protein
Código de producto. 15996488
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Artikelnummer. Cantidad unitSize
15996488 50 μg 50 microgramos
15956488 10 μg 10 microgramos
15946488 100 μg 100 microgramos
15976488 200 μg 200 microgramos
15986488 500 μg 500 microgramos
15966488 1 mg 1 miligramo
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15996488
Marke: enQuireBio™ QP1121ec50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HIF-1 alpha / HIF1A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Número de acceso NP_001230013.1
ID de gen (Entrez) 3091
Nombre HIF-1 alpha / HIF1A Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen HIF1A
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia QLSPLESSSA SPESASPQST VTVFQQTQIQ EPTANATTTT ATTDELKTVT KDRMEDIKIL IASPSPTHIH KETTSATSSP YRDTQSRTAS PNRAGKGVIE QTEKSHPRSP NVLSVALSQR TTVPEEELNP KILALQNAQR KRKMEHDGSL FQAVGIGTLL QQPDDHAATT SLSWKRVKGC KSSEQNGMEQ KTIILIPSDL ACRLLGQSMD ESGLPQLTSY DCEVNAPIQG SRNLLQGEEL LRALDQVN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.