Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 / B1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002128.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3181 |
Nombre | Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 / B1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16051330
|
enQuireBio™
QP6174-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16071330
|
enQuireBio™
QP6174-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16061330
|
enQuireBio™
QP6174-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16081330
|
enQuireBio™
QP6174-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16091330
|
enQuireBio™
QP6174-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16001340
|
enQuireBio™
QP6174-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_002128.1 | |
Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 / B1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-B2M | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3181 | |
Research Use Only | |
HNRNPA2B1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEKTLETVPL ERKKREKEQF RKLFIGGLSF ETTEESLRNY YEQWGKLTDC VVMRDPASKR SRGFGFVTFS SMAEVDAAMA ARPHSIDGRV VEPKRAVARE ESGKPGAHVT VKKLFVGGIK EDTEEHHLRD YFEEYGKIDT IEIITDRQSG KKRGFGFVTF DDHDPVDKIV LQKYHTINGH NAEVRKALSR QEMQEVQSSR SGRGGNFGFG DSRGGGGNFG PGPGSNFRGG SDGYGSGRGF GDGYNGYGG | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |