Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 / B1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6174-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16061330
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002128.1
Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 / B1 Protein
Research Use Only
HNRNPA2B1
Recombinant Protein
E. coli
MEKTLETVPL ERKKREKEQF RKLFIGGLSF ETTEESLRNY YEQWGKLTDC VVMRDPASKR SRGFGFVTFS SMAEVDAAMA ARPHSIDGRV VEPKRAVARE ESGKPGAHVT VKKLFVGGIK EDTEEHHLRD YFEEYGKIDT IEIITDRQSG KKRGFGFVTF DDHDPVDKIV LQKYHTINGH NAEVRKALSR QEMQEVQSSR SGRGGNFGFG DSRGGGGNFG PGPGSNFRGG SDGYGSGRGF GDGYNGYGG
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
3181
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-B2M
Tris-based buffer, 50% glycerol