Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GTP-binding nuclear protein Ran Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GTP-binding nuclear protein Ran, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6583-ec-50ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16034330
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_001287725.1
GTP-binding nuclear protein Ran Protein
Research Use Only
RAN
Recombinant Protein
E. coli
AAQGEPQVQF KLVLVGDGGT GKTTFVKRHL TGEFEKKYVA TLGVEVHPLV FHTNRGPIKF NVWDTAGQEK FGGLRDGYYI QAQCAIIMFD VTSRVTYKNV PNWHRDLVRV CENIPIVLCG NKVDIKDRKV KAKSIVFHRK KNLQYYDISA KSNYNFEKPF LWLARKLIGD PNLEFVAMPA LAPPEVVMDP ALAAQYEHDL EVAQTTALPD EDDDL
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
5901
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human GTP-binding nuclear protein Ran Protein > 50μg