Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GTF2E2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GTF2E2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002086.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 2961 |
Nombre | GTF2E2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Code produit | Marque | Cantidad | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Cantidad | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16051030
|
enQuireBio™
QP6131-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16071030
|
enQuireBio™
QP6131-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16061030
|
enQuireBio™
QP6131-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16081030
|
enQuireBio™
QP6131-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16091030
|
enQuireBio™
QP6131-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16001040
|
enQuireBio™
QP6131-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Spécification
NP_002086.1 | |
GTF2E2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2961 | |
Research Use Only | |
GTF2E2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDPSLLRERE LFKKRALSTP VVEKRSASSE SSSSSSKKKK TKVEHGGSSG SKQNSDHSNG SFNLKALSGS SGYKFGVLAK IVNYMKTRHQ RGDTHPLTLD EILDETQHLD IGLKQKQWLM TEALVNNPKI EVIDGKYAFK PKYNVRDKKA LLRLLDQHDQ RGLGGILLED IEEALPNSQK AVKALGDQIL FVNRPDKKKI LFFNDKSCQF SVDEEFQKLW RSVTVDSMDE EKIEEYLKRQ GISSMQESGP KKVAPIQRRK KPASQKKRRF KTHNEHLAGV LKDYSDITSS K | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |