Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GTF2E2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GTF2E2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6131-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16061030
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002086.1
GTF2E2 Protein
Research Use Only
GTF2E2
Recombinant Protein
E. coli
MDPSLLRERE LFKKRALSTP VVEKRSASSE SSSSSSKKKK TKVEHGGSSG SKQNSDHSNG SFNLKALSGS SGYKFGVLAK IVNYMKTRHQ RGDTHPLTLD EILDETQHLD IGLKQKQWLM TEALVNNPKI EVIDGKYAFK PKYNVRDKKA LLRLLDQHDQ RGLGGILLED IEEALPNSQK AVKALGDQIL FVNRPDKKKI LFFNDKSCQF SVDEEFQKLW RSVTVDSMDE EKIEEYLKRQ GISSMQESGP KKVAPIQRRK KPASQKKRRF KTHNEHLAGV LKDYSDITSS K
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2961
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol