Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GSK3B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GSK3B, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001139628.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 2932 |
Nombre | GSK3B Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16090960
|
enQuireBio™
QP6121-YE-100UG |
100 μg |
920.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16030970
|
enQuireBio™
QP6121-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16000970
|
enQuireBio™
QP6121-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16020970
|
enQuireBio™
QP6121-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16040970
|
enQuireBio™
QP6121-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16010970
|
enQuireBio™
QP6121-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001139628.1 | |
GSK3B Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2932 | |
Research Use Only | |
GSK3B | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MSGRPRTTSF AESCKPVQQP SAFGSMKVSR DKDGSKVTTV VATPGQGPDR PQEVSYTDTK VIGNGSFGVV YQAKLCDSGE LVAIKKVLQD KRFKNRELQI MRKLDHCNIV RLRYFFYSSG EKKDEVYLNL VLDYVPETVY RVARHYSRAK QTLPVIYVKL YMYQLFRSLA YIHSFGICHR DIKPQNLLLD PDTAVLKLCD FGSAKQLVRG EPNVSYICSR YYRAPELIFG ATDYTSSIDV WSAGCVLAEL LLGQPIFPGD SGVDQLVEII KVLGTPTREQ IREMNPNYTE FKFPQIKAHP WTKVFRPRTP PEAIALCSRL LEYTPTARLT PLEACAHSFF DELRDPNVKL PNGRDTPALF NFTTQELSSN PPLATILIPP HARIQAAAST PTNATAASDA NTGDRGQTNN AASASASNST | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |