Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GSK3B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GSK3B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6121-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16000970
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001139628.1
GSK3B Protein
Research Use Only
GSK3B
Recombinant Protein
Yeast
MSGRPRTTSF AESCKPVQQP SAFGSMKVSR DKDGSKVTTV VATPGQGPDR PQEVSYTDTK VIGNGSFGVV YQAKLCDSGE LVAIKKVLQD KRFKNRELQI MRKLDHCNIV RLRYFFYSSG EKKDEVYLNL VLDYVPETVY RVARHYSRAK QTLPVIYVKL YMYQLFRSLA YIHSFGICHR DIKPQNLLLD PDTAVLKLCD FGSAKQLVRG EPNVSYICSR YYRAPELIFG ATDYTSSIDV WSAGCVLAEL LLGQPIFPGD SGVDQLVEII KVLGTPTREQ IREMNPNYTE FKFPQIKAHP WTKVFRPRTP PEAIALCSRL LEYTPTARLT PLEACAHSFF DELRDPNVKL PNGRDTPALF NFTTQELSSN PPLATILIPP HARIQAAAST PTNATAASDA NTGDRGQTNN AASASASNST
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2932
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol