Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GNA15 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GNA15, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002059.3 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 2769 |
Nombre | GNA15 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16010800
|
enQuireBio™
QP6100-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16030800
|
enQuireBio™
QP6100-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16020800
|
enQuireBio™
QP6100-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16040800
|
enQuireBio™
QP6100-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16050800
|
enQuireBio™
QP6100-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16060800
|
enQuireBio™
QP6100-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_002059.3 | |
GNA15 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-Trx | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2769 | |
Research Use Only | |
GNA15 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MARSLTWRCC PWCLTEDEKA AARVDQEINR ILLEQKKQDR GELKLLLLGP GESGKSTFIK QMRIIHGAGY SEEERKGFRP LVYQNIFVSM RAMIEAMERL QIPFSRPESK HHASLVMSQD PYKVTTFEKR YAAAMQWLWR DAGIRAYYER RREFHLLDSA VYYLSHLERI TEEGYVPTAQ DVLRSRMPTT GINEYCFSVQ KTNLRIVDVG GQKSERKKWI HCFENVIALI YLASLSEYDQ CLEENNQENR MKESLALFGT ILELPWFKST SVILFLNKTD ILEEKIPTSH LATYFPSFQG PKQDAEAAKR FILDMYTRMY TGCVDGPEGS KKGARSRRLF SHYTCATDTQ NIRKVFKDVR DSVLARYLDE INLL | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |